Ácido salicilohidroxamico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
S0008-25G S0008-5G
TCIAS0008-25GEA 59 EUR
TCIAS0008-25G TCIAS0008-5G
Ácido salicilohidroxamico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido salicilohidroxamico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Número MDL: MFCD00002110
Núm. CAS: 89-73-6
EINECS: 201-934-3
Índice Merck: 14,08331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b79d742b9dfe2cc59f0be470457247a528caa14f&vid=b79d742b9dfe2cc59f0be470457247a528caa14f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency