4'-Bromobenzo-18-crown-6 (4'-bromobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2181-1G B2181-5G
TCIAB2181-1GEA 134 EUR
TCIAB2181-1G TCIAB2181-5G
4'-Bromobenzo-18-crown-6 (4'-bromobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥95.0% (por GC)
4'-Bromobenzo-18-crown-6 (4'-bromobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Formula: C₁₆H₂₃BrO₆
Número MDL: MFCD00143200
Núm. CAS: 75460-28-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99bb3c4f95002418f1d171b2eee9d7e87ee50798&vid=99bb3c4f95002418f1d171b2eee9d7e87ee50798&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C