Acetato de 4-terc-butilciclohexilo cis- and trans-mixture ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic acid 4-tert-Butylcyclohexyl ester, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate
A0723-25ML A0723-500ML
TCIAA0723-25MLEA 17 EUR
TCIAA0723-25ML TCIAA0723-500ML
Acetato de 4-terc-butilciclohexilo cis- and trans-mixture ≥96.0% (por GC)
Acetato de 4-terc-butilciclohexilo
Formula: C₁₂H₂₂O₂
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00019354
Núm. CAS: 32210-23-4
EINECS: 250-954-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f8b7a66168706b3747492f2dc86dccbf860c117&vid=742d5b92ad17a88f7bca39730d65a6adc37b39fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0% (total of isomer)