4-Piperidinacarboxilato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
I0294-25ML I0294-500ML I0294-100ML
TCIAI0294-25MLEA 25 EUR
TCIAI0294-25ML TCIAI0294-500ML TCIAI0294-100ML
4-Piperidinacarboxilato de etilo ≥98.0% (por GC)
4-Piperidinacarboxilato de etilo
Formula: C₈H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de inflamación: 80°C
Número MDL: MFCD00006003
Núm. CAS: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909d577793214417669290e45eabf84695437b8f&vid=909d577793214417669290e45eabf84695437b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %