Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1208-25G M1208-5G
TCIAM1208-25GEA 188 EUR
TCIAM1208-25G TCIAM1208-5G
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate
Formula: C₆H₁₅O₃PS
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00015131
Núm. CAS: 28460-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8c559288f9e01a224b02d2e94599d4cd3811736&vid=a8c559288f9e01a224b02d2e94599d4cd3811736&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %