2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
B24326.03
B24326.06
B24326.03EA
58.1
EUR
B24326.03
B24326.06
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 651-83-2
Molecular Formula: C7H2F7N
Formula Weight: 233.09
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 185-187°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00091518
Formula:
C₇H₂F₇N Pto. Ebullición: 185…187 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00091518 Núm. CAS: 651-83-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |