Níquel (II) hidróxido para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
275020010 275022500
ACRO275020010EA 210 EUR
ACRO275020010 ACRO275022500
Níquel (II) hidróxido para análisis
Níquel (II) hidróxido
Formula: H₂NiO₂
MW: 92.71 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011140
Núm. CAS: 12054-48-7
EINECS: 235-008-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder
Titration Complexometric 61.0 to 65.0 % (Ni)
Cobalt (Co) ≤8000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤50 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm