Níquel (II) hidróxido (61% Ni)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12517.30
12517.A1
12517.30EA
85.1
EUR
12517.30
12517.A1
Níquel (II) hidróxido (61% Ni)
Níquel (II) hidróxido
CAS No.: 12054-48-7
Molecular Formula: H2NiO2
Formula Weight: 92.70
Physical Form: Powder
Density: 4.1
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011140
Formula:
H₂NiO₂ MW: 92.71 g/mol Pto. de fusión: 230 °C (desc.) Densidad: 4.1 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011140 Núm. CAS: 12054-48-7 EINECS: 235-008-5 ADR: 9 III |