2,4-Dimetil-3-etilpirrol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cryptopyrrole, 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Kryptopyrrole
E0555-1G E0555-5G
TCIAE0555-1GEA 36 EUR
TCIAE0555-1G TCIAE0555-5G
2,4-Dimetil-3-etilpirrol ≥97.0% (por GC)
2,4-Dimetil-3-etilpirrol
Formula: C₈H₁₃N
MW: 123,2 g/mol
Pto. de inflamación: 71°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005222
Núm. CAS: 517-22-6
EINECS: 208-234-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb31d7cd41009734724ac4ccd717e35ac38c537&vid=cfb31d7cd41009734724ac4ccd717e35ac38c537&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %