N-(Cianoacetil)morfolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Morpholino-3-oxopropanenitrile, 3-(Morpholin-4-yl)-3-oxopropanenitrile
A11969.03
A11969.06
A11969.03EA
30.7
EUR
A11969.03
A11969.06
N-(Cianoacetil)morfolina ≥98%
N-(Cianoacetil)morfolina
Purity: 98%
CAS No.: 15029-32-0
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 135525
MDL No.: MFCD00023353
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂ MW: 154,17 g/mol Pto. de fusión: 85…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023353 Núm. CAS: 15029-32-0 EINECS: 239-112-1 |