Ácido 2-fenilisobutirico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methyl-2-phenylpropanoic acid, α,α-Dimethylphenylacetic acid
32884.09
32884.04
32884.09EA
493
EUR
32884.09
32884.04
Ácido 2-fenilisobutirico
Ácido 2-fenilisobutirico
CAS No.: 826-55-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 146.5°
Solubility: Insoluble in water
MDL No.: MFCD00014332
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 146,5 °C Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014332 Núm. CAS: 826-55-1 EINECS: 212-556-3 |