Ácido 2-fenilisobutirico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-2-phenylpropanoic acid, α,α-Dimethylphenylacetic acid
P1409-25G P1409-250G
TCIAP1409-25GEA 37 EUR
TCIAP1409-25G TCIAP1409-250G
Ácido 2-fenilisobutirico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fenilisobutirico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.21 g/mol
Número MDL: MFCD00014332
Núm. CAS: 826-55-1
EINECS: 212-556-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26de338dd5a08ff11061fd841248b6e8ae7644b7&vid=26de338dd5a08ff11061fd841248b6e8ae7644b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C