6-Bromo-3-formylchromone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
H32053.03
H32053.06
H32053.03EA
19.8
EUR
H32053.03
H32053.06
6-Bromo-3-formylchromone 97%
6-Bromo-3-formylchromone
Purity: 97%
CAS No.: 52817-12-6
Molecular Formula: C10H5BrO3
Formula Weight: 253.05
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00191849
Formula:
C₁₀H₅BrO₃ Pto. de fusión: 190…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191849 Núm. CAS: 52817-12-6 |