6-Bromo-3-formylchromone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
B2183-25G B2183-5G
TCIAB2183-25GEA 189 EUR
TCIAB2183-25G TCIAB2183-5G
6-Bromo-3-formylchromone ≥97.0% (por GC)
6-Bromo-3-formylchromone
Formula: C₁₀H₅BrO₃
MW: 253,05 g/mol
Número MDL: MFCD00191849
Núm. CAS: 52817-12-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33986b9725eceff809f055f34eb3f5325778c133&vid=33986b9725eceff809f055f34eb3f5325778c133&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 190.0 to 193.0 deg-C