6-Bromochromone-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31905.03
H31905.06
H31905.03EA
67.3
EUR
H31905.03
H31905.06
6-Bromochromone-3-carboxylic acid 97%
6-Bromochromone-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 51085-91-7
Molecular Formula: C10H5BrO4
Formula Weight: 269.05
Melting Point: 191-193°
MDL No.: MFCD01548933
Formula:
C₁₀H₅BrO₄ Pto. de fusión: 191…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01548933 Núm. CAS: 51085-91-7 |