7-Hidroxi-6-metoxicumarina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
302900500 302900010 302902500
ACRO302900500EA 118 EUR
ACRO302900500 ACRO302900010 ACRO302902500
7-Hidroxi-6-metoxicumarina 95%
7-Hidroxi-6-metoxicumarina
Formula: C₁₀H₈O₄
Pto. de fusión: 200…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006872
Núm. CAS: 92-61-5
EINECS: 202-171-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥94.0 %