7-Hidroxi-6-metoxicumarina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
S0367-1G
S0367-100MG
TCIAS0367-1GEA
354
EUR
TCIAS0367-1G
TCIAS0367-100MG
7-Hidroxi-6-metoxicumarina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7-Hidroxi-6-metoxicumarina
Formula:
C₁₀H₈O₄ MW: 192,1681 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006872 Núm. CAS: 92-61-5 EINECS: 202-171-9 Índice Merck: 14,08408 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 203.0 to 210.0 deg-C |
Solubility in hot EtOH | almost transparency |