3-Iodochromone ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H34295.MD H34295.03
H34295.MDEA 118 EUR
H34295.MD H34295.03
3-Iodochromone ≥97%
3-Iodochromone
Formula: C₉H₅IO₂
MW: 272.04 g/mol
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475514
Núm. CAS: 122775-34-2