2,4,4,6-Tetrabromociclohexa-2,5-dienona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one
T1235-25G T1235-5G
TCIAT1235-25GEA 363 EUR
TCIAT1235-25G TCIAT1235-5G
2,4,4,6-Tetrabromociclohexa-2,5-dienona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,4,4,6-Tetrabromociclohexa-2,5-dienona
Formula: C₆H₂Br₄O
MW: 409,700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001589
Núm. CAS: 20244-61-5
EINECS: 243-638-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11db36250507fd57954a381ea53bfda35a28f28d&vid=11db36250507fd57954a381ea53bfda35a28f28d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %