2,3,5,6-Tetrabromo-4-methyl-4-nitro-2,5-cyclohexadien-1-one ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T1431-25G T1431-5G
TCIAT1431-25GEA 407 EUR
TCIAT1431-25G TCIAT1431-5G
2,3,5,6-Tetrabromo-4-methyl-4-nitro-2,5-cyclohexadien-1-one ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,3,5,6-Tetrabromo-4-methyl-4-nitro-2,5-cyclohexadien-1-one
Formula: C₇H₃Br₄NO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00067043
Núm. CAS: 95111-49-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1f66afc496b71d2e8d364ae7a5e09c37ac1358e&vid=d1f66afc496b71d2e8d364ae7a5e09c37ac1358e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %