3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
H31465.03
H31465.06
H31465.03EA
84.8
EUR
H31465.03
H31465.06
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% estabilizado
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 87151-66-4
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.21
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formula:
C₉H₁₄O Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD12407081 Núm. CAS: 87151-66-4 |