Cobalto (II) oxalato dihidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cobalt(II) oxalate dihydrate
13012.09
13012.18
13012.09EA
132
EUR
13012.09
13012.18
Cobalto (II) oxalato dihidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Cobalto (II) oxalato dihidrato
Purity: 99.995%
CAS No.: 5965-38-8
Molecular Formula: C2CoO4.2H2O
Formula Weight: 182.98 (146.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.021
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 229-231° dec.
Merck Reference: 14,2445
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00050793
Formula:
C₂CoO₄·2H₂O MW: 182.98 g/mol (146.95 anhy) Pto. de fusión: 229…231 °C (desc.) Densidad: 3.021 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03414148 Núm. CAS: 5965-38-8 EINECS: 212-409-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,2445 |