Cobalto (II) oxalato dihidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cobalt(II) oxalate dihydrate
87758.06
87758.14
87758.22
87758.36
87758.06EA
34.2
EUR
87758.06
87758.14
87758.22
87758.36
Cobalto (II) oxalato dihidrato, grado reactivo
Cobalto (II) oxalato dihidrato
CAS No.: 5965-38-8
Molecular Formula: CoC2O4.2H2O
Formula Weight: 182.98 (146.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.021
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2445
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00050793
Stabilizer for HCN, temperature indicator
Formula:
C₂CoO₄·2H₂O MW: 182.98 g/mol (146.95 anhy) Pto. de fusión: 229…231 °C (desc.) Densidad: 3.021 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03414148 Núm. CAS: 5965-38-8 EINECS: 212-409-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,2445 |