Croman-4-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
A14940.03 A14940.06
A14940.03EA 34.2 EUR
A14940.03 A14940.06
Croman-4-ol ≥97%
Croman-4-ol
Purity: 97% CAS No.: 1481-93-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 79-81°/5mm Beilstein Reference: 130800 MDL No.: MFCD00006849
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 79…81 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006849
Núm. CAS: 1481-93-2
EINECS: 216-041-4