3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
A15419.06
A15419.14
A15419.06EA
121
EUR
A15419.06
A15419.14
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2510-36-3
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 115819
Formula:
C₆H₇NO₃ MW: 141,13 g/mol Pto. de fusión: 140…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051657 Núm. CAS: 2510-36-3 EINECS: 219-724-5 |