Fluoreno-2-carbaldehido ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Fluorene-2-carboxaldehyde
A14911.06
A14911.14
A14911.22
A14911.06EA
87.5
EUR
A14911.06
A14911.14
A14911.22
Fluoreno-2-carbaldehido ≥99%
Fluoreno-2-carbaldehido
Purity: 99%
CAS No.: 30084-90-3
Molecular Formula: C14H10O
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 82-86°
Beilstein Reference: 2255852
Formula:
C₁₄H₁₀O MW: 194,23 g/mol Pto. de fusión: 82…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001123 Núm. CAS: 30084-90-3 EINECS: 250-035-2 |