Manganeso (II) nitrato 50% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de manganeso
33340.36 33340.A3
33340.36EA 65.8 EUR
33340.36 33340.A3
Manganeso (II) nitrato 50% (w/w) en solución acuosa
Manganeso (II) nitrato
CAS No.: 10377-66-9 Molecular Formula: MnN2O6 Formula Weight: 178.95 Physical Form: Liquid Appearance: Pink Odour: Amine-like pH: 1.0 UN No.: 3093 MDL No.: MFCD00011112
Formula: Mn(NO₃)₂
MW: 178.95
Pto. de fusión: 37
Densidad: 1.5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011112
Núm. CAS: 10377-66-9
EINECS: 233-828-8
UN: 3093
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,05773