Glicinamida clorhidrato (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: H-Gly-NH2.HCl
120060250 120061000
ACRO120060250EA 93.6 EUR
ACRO120060250 ACRO120061000
Glicinamida clorhidrato (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Glicinamida clorhidrato (H-Gly-NH2.HCl)
Formula: C₂H₇ClN₂O
MW: 110.54 g/mol
Pto. de fusión: 204 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013008
Núm. CAS: 1668-10-6
EINECS: 216-789-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
TLC ≤1 % Glycine