Glicinamida clorhidrato (H-Gly-NH2.HCl) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Gly-NH2.HCl
A11128.06
A11128.14
A11128.22
A11128.06EA
35.4
EUR
A11128.06
A11128.14
A11128.22
Glicinamida clorhidrato (H-Gly-NH2.HCl) ≥98%
Glicinamida clorhidrato (H-Gly-NH2.HCl)
Purity: 98%
CAS No.: 1668-10-6
Molecular Formula: NH2C(O)CH2NH2.HCl
Formula Weight: 110.54
Melting Point: ca 204° dec.
Beilstein Reference: 3554199
Formula:
C₂H₇ClN₂O MW: 110.54 g/mol Pto. de fusión: ∼ 204 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013008 Núm. CAS: 1668-10-6 EINECS: 216-789-1 |