Glicinamida clorhidrato (H-Gly-NH2.HCl) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Gly-NH2.HCl
G0253-25G G0253-500G G0253-100G
TCIAG0253-25GEA 56 EUR
TCIAG0253-25G TCIAG0253-500G TCIAG0253-100G
Glicinamida clorhidrato (H-Gly-NH2.HCl) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Glicinamida clorhidrato (H-Gly-NH2.HCl)
Formula: C₂H₇ClN₂O
MW: 110.54 g/mol
Número MDL: MFCD00013008
Núm. CAS: 1668-10-6
EINECS: 216-789-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1035544208c170e2af1b28e63173091ed85df764&vid=1035544208c170e2af1b28e63173091ed85df764&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %