Bromuro de 2-bromo-2-metilpropionilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
403090050 403091000 403095000
ACRO403090050EA 32 EUR
ACRO403090050 ACRO403091000 ACRO403095000
Bromuro de 2-bromo-2-metilpropionilo 98%
Bromuro de 2-bromo-2-metilpropionilo
Formula: C₄H₆Br₂O
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000122
Núm. CAS: 20769-85-1
EINECS: 244-017-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %