Ácido 2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropionico, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, Clofibric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
0215070180 0215070110
ICNA0215070180EA 107 EUR
ICNA0215070180 ICNA0215070110
Ácido 2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropionico, white powder
Ácido 2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropionico
Clofibric Acid reduces cholesterol levels in blood through diminishing the activity of NADPH.
Soluble in ethanol, ether, aceton, chloroform and methanol (50 mg/ml - clear, colourless solution).
Formula: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214,65 g/mol
Pto. de fusión: 120…122 °C (lit.)
Número MDL: MFCD00004192
Núm. CAS: 882-09-7
EINECS: 212-925-9