Ácido 2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropionico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, Clofibric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
C0940-25G
C0940-500G
TCIAC0940-25GEA
28
EUR
TCIAC0940-25G
TCIAC0940-500G
Ácido 2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropionico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropionico
Formula:
C₁₀H₁₁ClO₃ MW: 214,65 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004192 Núm. CAS: 882-09-7 EINECS: 212-925-9 Índice Merck: 14,02378 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 119.0 to 122.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |