Bromuro de 2-acetoxiisobutiroilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L11592.14 L11592.22
L11592.14EA 78 EUR
L11592.14 L11592.22
Bromuro de 2-acetoxiisobutiroilo 96%
Bromuro de 2-acetoxiisobutiroilo
Purity: 96% CAS No.: 40635-67-4 Molecular Formula: C6H9BrO3 Formula Weight: 209.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 100-110°/25mm Beilstein Reference: 2432585 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040923
Formula: C₆H₉BrO₃
Pto. Ebullición: 100…110 °C (25 mmHg)
Densidad: 1,420
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00040923
Núm. CAS: 40635-67-4
UN: 3265
ADR: 8,II