Cloruro de 2-acetoxiisobutiroilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-Acetoxyisobutyryl chloride,2-Acetoxy-2-methylpropionyl chloride, 1-Chloro-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate, 2-Acetoxyisobutyryl Chloride, Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate
A1120-25G A1120-5G
TCIAA1120-25GEA 102 EUR
TCIAA1120-25G TCIAA1120-5G
Cloruro de 2-acetoxiisobutiroilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 2-acetoxiisobutiroilo
Formula: C₆H₉ClO₃
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00000708
Núm. CAS: 40635-66-3
EINECS: 255-016-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bfecc9493f80070973847e3bd49440151a9564c&vid=2bfecc9493f80070973847e3bd49440151a9564c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %