2-Hidroxi-2-metilpropionato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23592.14
B23592.22
B23592.36
B23592.14EA
47.8
EUR
B23592.14
B23592.22
B23592.36
2-Hidroxi-2-metilpropionato de etilo ≥98%
2-Hidroxi-2-metilpropionato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 80-55-7
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4080
Boiling Point: 149-150°
Beilstein Reference: 878308
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00004458
Formula:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 g/mol Pto. Ebullición: 149…150 °C Densidad: 0.980 Pto. de inflamación: 44 °C (111 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004458 Núm. CAS: 80-55-7 EINECS: 201-290-3 UN: 3272 ADR: 3 III |