2-Hidroxi-2-metilpropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0255-25G H0255-250G
TCIAH0255-25GEA 60 EUR
TCIAH0255-25G TCIAH0255-250G
2-Hidroxi-2-metilpropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
2-Hidroxi-2-metilpropionato de etilo
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00004458
Núm. CAS: 80-55-7
EINECS: 201-290-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95606df4ff5292c1149a0b50462f3dd710a25fa2&vid=95606df4ff5292c1149a0b50462f3dd710a25fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %