Isobutirato de 2-fenoxietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1822-25G P1822-500G
TCIAP1822-25GEA 16 EUR
TCIAP1822-25G TCIAP1822-500G
Isobutirato de 2-fenoxietilo ≥98.0% (por GC)
Isobutirato de 2-fenoxietilo
Formula: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.2536 g/mol
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de inflamación: 113°C
Número MDL: MFCD00027363
Núm. CAS: 103-60-6
EINECS: 203-127-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=478fb0ee33ce3ee28b21e84f5eaadb1fa88d1693&vid=478fb0ee33ce3ee28b21e84f5eaadb1fa88d1693&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %