Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bismuth 2-ethylhexanoate
36710.14 36710.22 36710.06
36710.14EA 167 EUR
36710.14 36710.22 36710.06
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 67874-71-9 Molecular Formula: C24H45BiO6 Formula Weight: 638.61 Physical Form: Viscous liquid MDL No.: MFCD00043803
Formula: C₂₄H₄₅BiO₆
MW: 638,598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043803
Núm. CAS: 67874-71-9
EINECS: 267-499-7