4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H31702.03
H31702.06
H31702.03EA
71.5
EUR
H31702.03
H31702.06
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 69240-56-8
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.12
Melting Point: 69-73°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD08276811
Formula:
C₁₃H₉BrO₂ Pto. de fusión: 69…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08276811 Núm. CAS: 69240-56-8 ADR: 9,III |