2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17515.03
L17515.06
L17515.03EA
69.9
EUR
L17515.03
L17515.06
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 20028-53-9
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 2716096
Formula:
C₇H₆ClNO MW: 155.58 g/mol Pto. de fusión: 68…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093936 Núm. CAS: 20028-53-9 |