2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50847.03
H50847.MD
H50847.03EA
263
EUR
H50847.03
H50847.MD
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 902836-82-2
Molecular Formula: C13H8ClFO2
Formula Weight: 250.66
MDL No.: MFCD08061024
Formula:
C₁₃H₈ClFO₂ MW: 250,66 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08061024 Núm. CAS: 902836-82-2 |