2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H34259.MD
H34259.03
H34259.MDEA
37.2
EUR
H34259.MD
H34259.03
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 320423-61-8
Molecular Formula: C13H9FO2
Formula Weight: 216.21
MDL No.: MFCD01568770
Formula:
C₁₃H₉FO₂ MW: 216,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01568770 Núm. CAS: 320423-61-8 |