4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50452.03
H50452.MD
H50452.03EA
110
EUR
H50452.03
H50452.MD
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 137736-06-2
Molecular Formula: C13H9FO2
Formula Weight: 216.21
MDL No.: MFCD01631896
Formula:
C₁₃H₉FO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631896 Núm. CAS: 137736-06-2 |