4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

F0537-5G F0537-1G
TCIAF0537-5GEA 229 EUR
TCIAF0537-5G TCIAF0537-1G
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO₂
Número MDL: MFCD01631896
Núm. CAS: 137736-06-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66104764270dd998f3045d62e62784b222a5ba3b&vid=66104764270dd998f3045d62e62784b222a5ba3b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR