4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H55609.03 H55609.06
H55609.03EA 44.3 EUR
H55609.03 H55609.06
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃IN
MW: 297.02 g/mol
Pto. de fusión: 50…55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458091
Núm. CAS: 101066-87-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III