N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2903-1G B2903-5G
TCIAB2903-1GEA 68 EUR
TCIAB2903-1G TCIAB2903-5G
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline ≥98.0% (por GC)
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
Formula: C₁₂H₁₉N
Pto. Ebullición: 70°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07440135
Núm. CAS: 110993-40-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %