1-(Clorometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3641-25G B3641-5G
TCIAB3641-25GEA 175 EUR
TCIAB3641-25G TCIAB3641-5G
1-(Clorometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno ≥97.0% (por GC)
1-(Clorometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno
Formula: C₉H₅ClF₆
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00009906
Núm. CAS: 75462-59-8
EINECS: 278-216-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7877c7125dc7aaa28c2b4339168e494c2d6ef2bc&vid=7877c7125dc7aaa28c2b4339168e494c2d6ef2bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %