Cyclopentanesulphonyl chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32865.MD
H32865.03
H32865.06
H32865.MDEA
82.1
EUR
H32865.MD
H32865.03
H32865.06
Cyclopentanesulphonyl chloride ≥97%
Cyclopentanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 26394-17-2
Molecular Formula: C5H9ClO2S
Formula Weight: 168.64
Boiling Point: 71-73°/2mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD04117774
Formula:
C₅H₉ClO₂S Pto. Ebullición: 71…73 °C (2 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04117774 Núm. CAS: 26394-17-2 UN: 3265 ADR: 8,II |