Triphenylbismuth carbonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T1835-1G T1835-5G
TCIAT1835-1GEA 101 EUR
TCIAT1835-1G TCIAT1835-5G
Triphenylbismuth carbonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Triphenylbismuth carbonate
Formula: C₁₉H₁₅BiO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00209622
Núm. CAS: 47252-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d32253eff06bb0ffb138cea4c2ebe9eafe269e5&vid=1d32253eff06bb0ffb138cea4c2ebe9eafe269e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 4.0 %